missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nafronyl, TRC

Produktkod. 30005951
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005951 5 mg
30005926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2150005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31329-57-4
Molekylformel C24H33NO3
Molekylvikt (g/mol) 383.52
Synonym 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-α-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester (7CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-2-furanpropionate ester, Gevatran, LS 84, N-Diethylamino ethyl β-(1-naphthol)-β-(2-tetrahydrofuryl)isobutyrate, Nafronyl, Naftidrofuryl, Naphtidrofuryl, Tridus
LEDER CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nafronyl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3
Formel vikt 383.246
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.