missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Naftalofos, TRC

Produktkod. 30474432
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474432 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN213503250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Naftalofos
CAS 1491-41-4
Molekylformel C16 H16 N O6 P
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 2-[(diethoxyphosphinyl)oxy]- (9CI), Naphthalimide, N-hydroxy-, diethyl phosphate (6CI,7CI,8CI), BAY 9002, Bayer 9002, ENT 25567, Maretin, N-Hydroxynaphthalimide diethyl phosphate, Naftalofos, Naphthalophos, O,O-Diethyl N-hydroxynaphthalimide phosphate, Rametin, S 940
InChI formel InChI=1S/C16H16NO6P/c1-3-21-24(20,22-4-2)23-17-15(18)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(17)19/h5-10H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
IUPAC-namn (1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl) diethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 349.28
Formel vikt 349.0715
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.