missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Naftazone, Mikromol™
Beskrivning
Naftazone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naftazone |
| CAS | 15687-37-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naftazone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H9 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(1-Oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-hydrazinecarboxamide, Hydrazinecarboxamide, 2-(1-oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone, 2-semicarbazone (8CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6H,(H3,12,14,16)/b13-9+ |
| LEDER | NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | [(E)-(1-oxonaphthalen-2-ylidene)amino]urea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?