Läs mer
Naftazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naftazone |
| CAS | 15687-37-3 |
| Molekylformel | C11 H9 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hydrazinecarboxamide','2-(1-oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone','2-semicarbazone (8CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6H,(H3,12,14,16)/b13-9+ |
| LEDER | NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | [(E)-(1-oxonaphthalen-2-ylidene)amino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vikt | 215.0695 |