Läs mer
Naftidrofuryl oxalate, MedChemExpress
Produktkod. 16418616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16418616 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16418616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naftidrofuryl oxalate
CAS 6-4-3200
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35NO7
Kvantitet 100 mg
Synonym Nafronyl oxalate salt
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.17 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC3OCCC3.O=C(O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 473.56
Formel vikt 473.56
Procent renhet 96.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation