Läs mer
Naftifinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15580584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15580584 25 g 25g
15560584 1 g 1g
15570584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15580584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458660250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65473-14-5
Molekylformel C21H21N·ClH
Molekylvikt (g/mol) 323.86
InChI-nyckel OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Synonym naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
IUPAC-namn (E)-N-metyl-N-(naftalen-1-ylmetyl)-3-fenylprop-2-en-1-amin;hydroklorid
LEDER CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naftifine hydrochloride
Smältpunkt 175,0 °C till 179,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,0068 g/L (25 °C). Andra lösligheter: i etanol 0,034 g/L (25 °C)
Formel vikt 323.86
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.