Läs mer
Naftifine hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Naftifine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+; |
| Formel vikt | 323.1441 |