Läs mer
Naftifine hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138300
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138300 2.5 g
30134031 500 mg
30012029 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2131002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65473-14-5
Molekylformel C21 H21 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 323.86
Synonym N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-Naphthalenemethanamine Hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, hydrochloride, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, hydrochloride (9CI), AW 105-843, Exoderil, Naftifine hydrochloride, Naftin, SN 105-843
IUPAC-namn (E)-N-metyl-N-(nafthal-1-ylmetyl)-3-fenylprop-2-en-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naftifine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Formel vikt 323.1441