Läs mer
Naftopidil hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivning
An α1-adrenoceptor antagonist with only weak antagonism at post-junctional α2 receptors; a potent, persistent antihypertensive and vasodilator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naftopidil hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 428.96 |
| Procent renhet | >98% |