missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Naftopidil, MedChemExpress

Produktkod. 16478468
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478468 10 g 10g
16430908 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0391

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Naftopidil (KT-611) is is a selective alpha1-adrenoceptor antagonist, with Kis of 3.7 nM, 20 nM and 1.2 nM for the cloned human α1a-, α1b- and α1d-adrenoceptor subtypes, respectively. Naftopidil has antiproliferative effects. Naftopidil can be used for the research of prostate hyperplasia.

Naftopidil (KT-611) is is a selective alpha1-adrenoceptor antagonist, with Kis of 3.7 nM, 20 nM and 1.2 nM for the cloned human α1a-, α1b- and α1d-adrenoceptor subtypes, respectively. Naftopidil has antiproliferative effects. Naftopidil can be used for the research of prostate hyperplasia.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Naftopidil
CAS 57149-07-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N2O3
Kvantitet 10 g
Synonym KT-611 BM-15275
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (84.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CN1CCN(C(C=CC=C2)=C2OC)CC1)COC3=CC=CC4=CC=CC=C34
Molekylvikt (g/mol) 392.49
Formel vikt 392.49
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.