Läs mer
Naftopidil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naftopidil |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3 |
| Formel vikt | 392.21 |