Läs mer
NAG Antibody [Alexa Fluor™ 405], R&D Systems™
Produktkod. 30762580 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30762580 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30762580 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346939AF405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen NAG
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence
Värd art Rabbit
Immunogen neuroblastoma amplified sequence. (Uniprot# A2RRP1)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51594
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus