Läs mer
Nagilactone B, MedChemExpress
Produktkod. 16422599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16422599 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16422599 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN3216
MedChemExpress Nagilactone B is a liver X receptor (LXR) agonist.
Nagilactone B is a liver X receptor (LXR) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nagilactone B
CAS 19891-51-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24O7
Kvantitet 1 mg
LEDER C[C@@]1(C2=C3)[C@@]([C@@]4(C[C@@H](O)[C@H]1O)C)([H])[C@@](OC4=O)([H])[C@H](O)C2=C(C(C)C)OC3=O
Molekylvikt (g/mol) 364.39
Formel vikt 364.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation