missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nahlsgen, TRC

Produktkod. 30475667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475667 10 mg
30464899 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49706310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 926281-37-0
Molekylformel C13H18NO7P
Molekylvikt (g/mol) 331.26
Synonym 3-[[(3-Amino-3-carboxypropyl)methoxyphosphinyl]oxy]benzeneacetic Acid, GGsTop
IUPAC-namn 2-amino-4-[[3-(carboxymethyl)phenoxy]-methoxyphosphoryl]butanoic acid
LEDER COP(=O)(CCC(N)C(=O)O)Oc1cccc(CC(=O)O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nahlsgen
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18NO7P/c1-20-22(19,6-5-11(14)13(17)18)21-10-4-2-3-9(7-10)8-12(15)16/h2-4,7,11H,5-6,8,14H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Formel vikt 331.0821
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.