Läs mer
NAI 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(azidomethyl)-3-pyridyl]-imidazol-1-yl-methanone |
| CAS | 1612756-29-2 |
| Molekylformel | C10 H8 N6 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [2-(Azidomethyl)-3-pyridinyl]-1H-imidazol-1-yl-methanone, NAI 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N6O/c11-15-14-6-9-8(2-1-3-13-9)10(17)16-5-4-12-7-16/h1-5,7H,6H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCc1ncccc1C(=O)n2ccnc2 |
| IUPAC-namn | [2-(azidomethyl)-3-pyridyl]-imidazol-1-yl-methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.21 |
| Formel vikt | 228.076 |