Läs mer
NaI @ 2.0 μg/μL, and RbI @ 0.05 μg/μl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| CAS | 7790-29-6, 7681-82-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningstyp | Mixture |
| Industry Type | Industrial QC |
| Kvantitet | 29 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Rubidium iodide 0.05 μg/μL∣Sodium Iodide 2 μg/μL |