Läs mer
3M™ Nailsaver svampar
Produktkod. 17178650
Change view
Färg:
Blå, Orange
Blå, Vit
Grön, Vit
Gul, Vit
Gul, grön
Rosa
Röd, Vit
Mått (L x B):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Kvantitet:
10-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Kvantitet unitSize
17178650 Blå, Orange 150 x 95 mm 10-pack -
17128660 Blå, Vit 150 x 70 mm 6-pack -
17198650 Blå, Vit 130 x 70 mm 10-pack -
17108660 Grön, Vit 130 x 70 mm 10-pack -
17168650 Rosa 92 x 70 mm 10-pack -
17188650 Röd, Vit 130 x 70 mm 10-pack -
17138660 Gul, grön 150 x 70 mm 6-pack -
17158650 Gul, grön 150 x 70 mm 10-pack Paket med 100
17118660 Gul, Vit 130 x 70 mm 10-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17178650 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000097768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00 SEK
    2078.37 SEK / Paket med 100
    Save 2321.63 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unika sidospår skyddar naglarna, samtidigt som de ger ett bättre grepp för mer rengöringseffekt. Denna pad skyddar naglarna för problemfri diskning, vilket minskar behovet av handskar och risken för trasiga naglar.
  • Rengöringssvampar med en unik ås för att skydda fingernaglar
  • Behändig storlek för bra grepp och utmärkt hållbarhet
  • Skumformen är lätt att hantera
  • Minskar behovet av handskar
  • Extremt långvarig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svamp
Färg Blå, Orange
Mått (L x B) 150 x 95 mm
För användning med (applikation) Rengöring
Längd (metrisk) 150 mm
Material Skumma
Kvantitet 10-pack
Stil Nailsaver
Bredd (metrisk) 95 mm