missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nalbuphine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Nalbuphine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalbuphine Hydrochloride |
| CAS | 23277-43-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nalbuphine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Nalbuphine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45 |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?