Läs mer
Naled 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325766
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325766 1 ml
1 options
Produktkod. 30325766 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15410000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naled
CAS 300-76-5
Analyt- eller komponentnamn Naled
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
LEDER COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
IUPAC-namn (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 380.78
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 377.7826 g/mol