Läs mer
Naled-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naled-d6 |
| CAS | 1216605-57-0 |
| Molekylformel | C4HD6Br2Cl2O4P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Naled D6 (Dimethyl D6), (1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl) bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC(Br)C(Cl)(Cl)Br)OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.82 |
| Formel vikt | 383.8202 |