Läs mer
Naled, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naled |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| Formel vikt | 377.7826 |