Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterila sprutfilter
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene™ sprutfilter är byggda för att möta ditt labbs behov av klargörande och sterilisering. Våra filter finns i en mängd olika storlekar och membran som enkelt kan användas för både sterila och icke-sterila laboratorieapplikationer. Oavsett om din forskning kräver förfiltrering, provberedning, sterilfiltrering, laboratoriefiltrering eller gasventilation, Nalgene sprutfilter är väsentliga laborationer.
- 10 till 100 ml provstorlek
- Inlopp: Hona Luer-Lok™
- Uttag: Luer slip hane
- Polypropenhölje med ID-färgringar
- Porstorlek och membrantyp tryckt på enheten
Tensidfritt cellulosaacetat (SFCA)
- Låg proteinbindning, lägre extraherbara ämnen än standard CA
- Bra för cellodlingsvätskor och celllösningar
- Polypropenhus med blå färgringar
Cellulosaacetat (CA)
- Vissa proteinbindande och extraherbara ämnen
- För sterilfiltrering och klarning av: buffertar, vattenlösningar och reagens
- Polypropenhus med röda färgringar
Nylon
- Naturligt hydrofil, låg extraherbar, viss proteinbindning
- Användbar för alkoholer, kryoskyddsmedel som DMSO och med vattenhaltiga/biologiska och svaga lösningsmedel
- Polypropenhus med rosa färgringar
- Naturligt hydrofob
- Utmärkt för HPLC/GC lösningsmedelsfiltrering. Idealisk för steril avluftning av luft eller andra gaser under filtrering
- Polypropenhus med vita färgringar
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material (membran) | SFCA |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Sterilisering och klarning av biologiska/immunologiska prover, cellodlingsvätskor, celllösningar och biologiska vätskor |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Volym (metrisk) | 10 till 100 ml (prov) |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |