Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyuretanrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10271671
Diameter (engelska) Inre:
1/4 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
3/8 tum
Maximalt tryck:
28 psig vid 125 °F (52 °C), 56 psig vid 73 °F (23 °C), 56 psig at 73°F
38 psig vid 125 °F (52 °C), 76 psig vid 73 °F (23 °C), 76 psig at 73°F
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 10271671
Brand: Thermo Scientific™ 80300060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför arbete med hög renhet med denna slang av esterkvalitet, som uppvisar utmärkt motståndskraft mot nötning och flex-utmattning, såväl som motståndskraft vid låg temperatur.
Utför högrenhetsarbete med esterbaserade Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyuretanrör, som uppvisar utmärkt nötnings- och flex-utmattningsbeständighet, samt motståndskraft vid låg temperatur.
Funktioner
  • Innehåller inga mjukgörare och endast låga nivåer av extraherbara ämnen för applikationer med hög renhet
  • Överlägsen kemisk beständighet mot bränslen, oljor och vissa lösningsmedel (rekommenderas inte för vattenlösningar)
  • Resistent mot atmosfäriskt ozon, alifatiska kolväten och petroleumprodukter för längre livslängd och mångsidighet
  • Denna genomskinliga, icke autoklaverbara slang är märkt var 12:e tum för skärning och kan gassteriliseras
  • Idealisk för applikationer med peristaltiska pumpar
Beställningsinformation: I förpackningar om 50 fot. (15,2 m)
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.63 cm
Material Polyuretan
Diameter (engelska) Yttre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.95 cm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Förpackningsmängd 50
Färg Genomskinlig
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 6 x OD-böjradie
Maximalt tryck 38 psig vid 125 °F (52 °C), 76 psig vid 73 °F (23 °C), 76 psig at 73°F
Max. Driftstemperatur (engelska) 185 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C
Produkttyp Flexibel slang