Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™ Flaskhållare
Beskrivning
Transportera flaskor och andra väsentliga laboratorier säkert och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™ Flaskhållare. Den är tillverkad av 3 mm korrugerad HDPE-plast och rymmer åtta 500 ml, sex 1L eller två 4L flaskor. Mångsidiga, hållbara och lätta, bärare inkluderar skiljeväggar och monteringsanvisningar, tryckta på varje väska.
- Omkonfigurerbara partitioner gör detta till en mångsidig väska
- Rymmer upp till 28 lb. (12,7 kg)
- Förvaras platt och lätt att montera
- Obs: Bäraren är inte autoklaverbar
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4-in-1 EZ Tote TM HDPE Blå 13L x 8W x 13,5H |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Flaskor (500 ml), Flaskor (1 L), Flaskor (4 L) |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Flaskhållare |