Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11304675
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Maximalt tryck:
107 psig vid 145 °F, 214 psig vid 73 °F
152 psig vid 73 °F, 76 psig vid 145 °F
179 psig vid 145 °F, 358 psig vid 73 °F
48 psig vid 145 °F, 96 psig vid 73 °F
59 psig vid 145 °F, 118 psig vid 73 °F
Förpackningsstorlek:
30.48m
30.4m
30m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Maximalt tryck unitSize
11304675 1/4 tum 3/8 tum 107 psig vid 145 °F, 214 psig vid 73 °F 30m
11384665 1/8 tum 1/4 tum 179 psig vid 145 °F, 358 psig vid 73 °F 30.48m
11314675 3/8 tum 1/2 tum. 152 psig vid 73 °F, 76 psig vid 145 °F 30m
11324675 1/2 tum. 5/8 tum. 59 psig vid 145 °F, 118 psig vid 73 °F 30.4m
11334675 5/8 tum. 3/4 tum 48 psig vid 145 °F, 96 psig vid 73 °F 30.4m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11304675 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 80100250
Beräknad leverans: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Se vätskenivåerna enkelt med denna genomskinliga 489 linjära LDPE-slang, ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industribruk.
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang. Ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industriell användning, denna lågdensitetspolyetenslang är mindre flexibel än Nalgene 180 PVC-rör men kan böjas för att underlätta uppsättningar.
Funktioner
  • Halvstyva slangar (Durometer 50 Shore D) är ekonomiskt prissatta och utmärkta för laboratorie- och industriell användning
  • Ogiftig, luktfri och smaklös, denna livsmedelsklassade slang uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar
  • Slangen kan böjas för att underlätta installationen och kan steriliseras kemiskt för repeterbar användning, och den har överlägsen kemisk resistens
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifikat och efterlevnad Uppfyller FDA-föreskrifter för livsmedelsanvändning.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.35 mm
Material LDPE
Diameter (engelska) Yttre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 9.52 mm
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.48 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Förpackningsmängd 1 stycke slang 100 fot lång
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore D)
Flexibilitet 8 x OD-böjradie
Maximalt tryck 107 psig vid 145 °F, 214 psig vid 73 °F
Max. Driftstemperatur (engelska) 175 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 79 °C
Produkttyp Halvstyva slangar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Obs: Överensstämmer inte med NSF Standard 51 för användning i matzon.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.