Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang
Description
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang. Ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industriell användning, denna lågdensitetspolyetenslang är mindre flexibel än Nalgene 180 PVC-rör men kan böjas för att underlätta uppsättningar.
Funktioner
- Halvstyva slangar (Durometer 50 Shore D) är ekonomiskt prissatta och utmärkta för laboratorie- och industriell användning
- Ogiftig, luktfri och smaklös, denna livsmedelsklassade slang uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar
- Slangen kan böjas för att underlätta installationen och kan steriliseras kemiskt för repeterbar användning, och den har överlägsen kemisk resistens
.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller FDA-föreskrifter för livsmedelsanvändning. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.52 mm |
| Material | LDPE |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Total längd (engelska) | 100 ft. |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/16 tum. |
| Show More |
Obs: Överensstämmer inte med NSF Standard 51 för användning i matzon.