Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11334675
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Maximalt tryck:
107 psig vid 145 °F (63 °C), 214 psig vid 73 °F (23 °C), 214 psig at 73°F
152 psig vid 73 °F (23 °C), 76 psig vid 145 °F (63 °C), 76 psig at 145°F
179 psig vid 145 °F (63 °C), 358 psig vid 73 °F (23 °C), 358 psig at 73°F
48 psig vid 145 °F (63 °C), 96 psig vid 73 °F (23 °C), 96 psig at 73°F
59 psig vid 145 °F (63 °C), 118 psig vid 73 °F (23 °C)
Förpackningsstorlek:
30.48m
30.4m
30m
Produktkod. 11334675
Brand: Thermo Scientific™ 80100625
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se vätskenivåerna enkelt med denna genomskinliga 489 linjära LDPE-slang, ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industribruk.
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang. Ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industriell användning, denna lågdensitetspolyetenslang är mindre flexibel än Nalgene 180 PVC-rör men kan böjas för att underlätta uppsättningar.
Funktioner
  • Halvstyva slangar (Durometer 50 Shore D) är ekonomiskt prissatta och utmärkta för laboratorie- och industriell användning
  • Ogiftig, luktfri och smaklös, denna livsmedelsklassade slang uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar
  • Slangen kan böjas för att underlätta installationen och kan steriliseras kemiskt för repeterbar användning, och den har överlägsen kemisk resistens
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller FDA-föreskrifter för livsmedelsanvändning.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 5/8 tum.
Diameter (metrisk) Inre 15.9 mm
Material LDPE
Diameter (engelska) Yttre 3/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 19.0 mm
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.48 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Förpackningsmängd 1 stycke slang 100 fot lång
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore D)
Flexibilitet 8 x OD-böjradie
Maximalt tryck 48 psig vid 145 °F (63 °C), 96 psig vid 73 °F (23 °C), 96 psig at 73°F
Max. Driftstemperatur (engelska) 175 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 79 °C
Produkttyp Halvstyva slangar
Visa mer Visa mindre
Obs: Överensstämmer inte med NSF Standard 51 för användning i matzon.