Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang
Descrizione
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Linjär LDPE-slang. Ekonomiskt prissatt och mycket lämplig för laboratorie- och industriell användning, denna lågdensitetspolyetenslang är mindre flexibel än Nalgene 180 PVC-rör men kan böjas för att underlätta uppsättningar.
Funktioner
- Halvstyva slangar (Durometer 50 Shore D) är ekonomiskt prissatta och utmärkta för laboratorie- och industriell användning
- Ogiftig, luktfri och smaklös, denna livsmedelsklassade slang uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar
- Slangen kan böjas för att underlätta installationen och kan steriliseras kemiskt för repeterbar användning, och den har överlägsen kemisk resistens
.
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller FDA-föreskrifter för livsmedelsanvändning. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.18 mm |
| Material | LDPE |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.35 mm |
| Total längd (engelska) | 100 ft. |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/16 tum. |
| Vedi altri risultati |
Obs: Överensstämmer inte med NSF Standard 51 för användning i matzon.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.