Beskrivning
Thermo Scientific Nalgene 5-liters skakflaskor med fasetterad botten eller vinklad botten är idealiska för att utföra storskalig suspensionscellodling. Den facetterade bottenkolven stödjer odling av en mängd olika celltyper medan den vinklade bottenkolven är speciellt utformad för att stödja uppskalning av känsliga celltyper och transient transfektion med ExpiCHO Uttryckssystem. Skakflaskorna kommer med ett ventilerat lock och är gjorda av klar PETG, som är robust och brottsäker.
Funktioner av Nalgene 5-liters skakflaskor inkluderar:
- Sterila
- Icke-pyrogen enligt ISO 10993-5
- Icke-cytotoxisk
- DNas/RNas-fri
- Stor vätskeyta för ökat gasutbyte
- Graderade markeringar för snabb volymbedömning
- Fäst bärhandtag för enkel transport
- Peel-open förpackning för snabb åtkomst
- Använd Cat. nr 4115-5000 för transient transfektion av ExpiCHO Uttryckssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen, Icke-cytotoxisk |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | PETG |
| För användning med (applikation) | Suspensionscellodling |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| nr per ärende | 4 flaskor |
| Antal per förpackning | 4/Pk. |
| Form | Vinklad botten |
| Visa mer |
För laboratorieanvändning