Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-liters skakflaskor med vinklad eller facetterad botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200024129
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Bottenform:
Fasetterad
Vinklad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform
30057359 5 L Vinklad
30057358 5 L Fasetterad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057359 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41155000
Thermo Scientific Nalgene 5 liters skakflaskor med fasetterad botten eller vinklad botten är idealiska för att utföra storskalig suspensionscellodling.
Thermo Scientific Nalgene 5-liters skakflaskor med fasetterad botten eller vinklad botten är idealiska för att utföra storskalig suspensionscellodling. Den facetterade bottenkolven stödjer odling av en mängd olika celltyper medan den vinklade bottenkolven är speciellt utformad för att stödja uppskalning av känsliga celltyper och transient transfektion med ExpiCHO Uttryckssystem. Skakflaskorna kommer med ett ventilerat lock och är gjorda av klar PETG, som är robust och brottsäker.
Funktioner av Nalgene 5-liters skakflaskor inkluderar:
  • Sterila
  • Icke-pyrogen enligt ISO 10993-5
  • Icke-cytotoxisk
  • DNas/RNas-fri
  • Stor vätskeyta för ökat gasutbyte
  • Graderade markeringar för snabb volymbedömning
  • Fäst bärhandtag för enkel transport
  • Peel-open förpackning för snabb åtkomst
  • Använd Cat. nr 4115-5000 för transient transfektion av ExpiCHO Uttryckssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, Icke-cytotoxisk
Stängningsmaterial HDPE
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material PETG
För användning med (applikation) Suspensionscellodling
Höjd (metrisk) 285 mm
nr per ärende 4 flaskor
Antal per förpackning 4/Pk.
Form Vinklad botten
Ytbeläggning Ej behandlad
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Vinklad
Förslutningstyp Ventilerad
Diameter (metrisk) Yttre 214 mm
Ytbehandling Ej behandlad
Stängningsstorlek 96.5 mm
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning