Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 10264591
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Unit Size:
15.2m
15m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Unit Size
10264591 1/8 tum 1/4 tum 15m
10584821 1/16 tum. 1/8 tum 15m
11988477 3/16 tum 5/16 tum 15m
10728861 3/16 tum 3/8 tum 15m
11978477 1/4 tum 3/8 tum 15m
12782447 1/4 tum 7/16 tum 15m
12193931 1/4 tum 1/2 tum. 15m
11304705 5/16 tum 1/2 tum. 15m
10273921 3/8 tum 1/2 tum. 15m
10768861 3/8 tum 9/16 tum. 15.2m
10410343 3/8 tum 5/8 tum. 15m
13485918 1/2 tum. 11/16 tum 15.2m
10060571 1/2 tum. 3/4 tum 15m
10603642 5/8 tum. 7/8 tum. 15m
11374705 3/4 tum 1 tum 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 10264591 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 80600030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    1486.66 SEK / 15m
    Save 158.34 SEK
    9% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. En lågbindande yta gör denna flexibla, hållbara slang idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar.
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. Flexibel och hållbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Genomskinliga slangar med hög renhet innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som läcker ut i transporterad vätska.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad vid 50 st′ (15,2 m).
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan krav för plastmaterial; och 3A sanitära standarder.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Förpackningsmängd 50
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 12 psig vid 320 °F (160 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 450 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Flexibel slang