Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinahärdad silikonslang
Beskrivning
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. Flexibel och hållbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad vid 50 st′ (15,2 m).
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan krav för plastmaterial; och 3A sanitära standarder. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,03125 tum. |
| Visa mer |