Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinahärdad silikonslang
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
15.2m
15m
Beskrivning
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. Flexibel och hållbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Genomskinliga slangar med hög renhet innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som läcker ut i transporterad vätska.
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad vid 50 st′ (15,2 m).
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan krav för plastmaterial; och 3A sanitära standarder. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 5/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (engelska) | 3/32 tum. |
| Visa mer |