Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 13485918
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
15.2m
15m
Produktkod. 13485918
Brand: Thermo Scientific™ 80600190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. En lågbindande yta gör denna flexibla, hållbara slang idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar.
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel. Flexibel och hållbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Genomskinliga slangar med hög renhet innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som läcker ut i transporterad vätska.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad vid 50 st′ (15,2 m).
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan krav för plastmaterial; och 3A sanitära standarder.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 11/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (engelska) 3/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.24 cm
Förpackningsmängd 50
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 6 psig vid 320 °F (160 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 450 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Flexibel slang