Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Produktkod. 10515981
Slangstorlek:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
1,3 cm
Förpackningsstorlek:
7.62m
Produktkod. 10515981
Brand: Thermo Scientific™ 80603182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter med denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet, idealisk för läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och drycktillämpningar.
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar. Denna flexibla och hållbara slang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Funktioner
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
  • Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedel
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad i fall av 25′ (7,6 m)
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan; och 3A sanitära standarder.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,3 cm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Förpackningsmängd 25 Pk.
Slangstorlek 82
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Max. Driftstemperatur (engelska) 450 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Flexibel slang
Kvantitet 25 Pk.