Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Produktkod. 10585781
Change view
Slangstorlek:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
1,3 cm
Förpackningsstorlek:
7.62m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Diameter (metrisk) Inre unitSize
10585781 25 0,48 cm 7.62m
10340741 15 0,48 cm 7.62m
10636801 16 0,32 cm 7.62m
10518892 17 0,64 cm 7.62m
10430723 18 0,79 cm 7.62m
10142161 24 0,64 cm 7.62m
10595781 73 0,95 cm 7.62m
10515981 82 1,3 cm 7.62m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10585781 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 80603025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter med denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet, idealisk för läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och drycktillämpningar.
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar. Denna flexibla och hållbara slang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Funktioner
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
  • Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedel
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad i fall av 25′ (7,6 m)
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Genomskinligt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Inre 0,48 cm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Förpackningsmängd 25 Pk.
Slangstorlek 25
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Max. Driftstemperatur (engelska) 450 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Flexibel slang
Kvantitet 25 Pk.