Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Slangstorlek:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
1,3 cm
Förpackningsstorlek:
7.62m
Beskrivning
Minimera upptaget av proteiner och livsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar. Denna flexibla och hållbara slang har en lågbindande yta, vilket gör den idealisk för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar inom läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesindustrin.
Funktioner
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
- Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
- Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedel
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad i fall av 25′ (7,6 m)
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan; och 3A sanitära standarder. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,95 cm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Förpackningsmängd | 25 Pk. |
| Slangstorlek | 73 |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |