Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Flätad platinahärdad silikonslang
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 flätade platinahärdade silikonslangar för en mängd olika pump- och överföringsapplikationer, inklusive läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesapplikationer. Denna slitstarka slang med hög renhet har en sammanvävd polyesterfläta för ökad säkerhet, tryck- och veckmotstånd.
- Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som läcker ut i transporterad vätska
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, ETO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 65
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad i 25′ (7,6 m) fall
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.35 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Tjocklek (engelska) | 3/64 tum. |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.