Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Flätad platinahärdad silikonslang
Produktkod. p-4526148
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
13/16 tum.
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
7.62m
7.6m
Produktkod. 10350741
Brand: Thermo Scientific™ 80613070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna hållbara silikonslang för en mängd olika pump- och överföringstillämpningar, inklusive läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesapplikationer.
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 flätade platinahärdade silikonslangar för en mängd olika pump- och överföringsapplikationer, inklusive läkemedels-, laboratorie-, bioprocesstillverkning och livsmedels- och dryckesapplikationer. Denna slitstarka slang med hög renhet har en sammanvävd polyesterfläta för ökad säkerhet, tryck- och veckmotstånd.
Har en yta med låg bindning för att minimera absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter.
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som läcker ut i transporterad vätska
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, ETO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 65
Beställningsinformation:
Dubbelpåsad i 25′ (7,6 m) fall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.35 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 3/64 tum.
Tjocklek (metrisk) 3.97 mm
Förpackningsmängd 1 rör, 25 fot. lång
Färg Genomskinligt
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 78 psig vid 320 °F (160 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Flexibel flätad slang
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.