Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA-rör
Beskrivning
Använd genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Slang för överföring av aggressiva och frätande kemiska vätskor. Användbar över ett mycket brett temperaturområde (-270° till +°260 C) med låg vattenabsorption. Utmärkt för lågtrycksanvändning med mekaniska kompressionskopplingar vid rumstemperatur. Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar.
- Bredare temperaturområde -270° till +260 °C (-518° till +500 °F)
- Hög nivå av tröghet för applikationer med hög renhet
- Sterilisering genom autoklavering, gas, torr värme och desinfektionsmedel men inte genom strålning
- Två 25 fot. spolar per låda förutom större storlekar
- Autoklaverbar/PFA
Anmärkning:
Sterilisera inte med strålning. Bör inte användas med smälta alkalimetaller, elementärt fluor och fluorprekursorer vid förhöjda temperaturer eller koncentrerad perklorsyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | PFA |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,0312 tum. |
| Visa mer |