Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526163
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/8 tum
5/32 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
15m
7.5m
7.62m
Produktkod. 11394685
Brand: Thermo Scientific™ 80510125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd genomskinliga 870-slangar för att överföra aggressiva och frätande kemiska vätskor. Användbar över ett mycket brett temperaturområde (-270° till +°260 C) med låg vattenabsorption.
Använd genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Slang för överföring av aggressiva och frätande kemiska vätskor. Användbar över ett mycket brett temperaturområde (-270° till +°260 C) med låg vattenabsorption. Utmärkt för lågtrycksanvändning med mekaniska kompressionskopplingar vid rumstemperatur. Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar.
  • Bredare temperaturområde -270° till +260 °C (-518° till +500 °F)
  • Hög nivå av tröghet för applikationer med hög renhet
  • Sterilisering genom autoklavering, gas, torr värme och desinfektionsmedel men inte genom strålning
  • Två 25 fot. spolar per låda förutom större storlekar
  • Autoklaverbar/PFA
Anmärkning:
Sterilisera inte med strålning. Bör inte användas med smälta alkalimetaller, elementärt fluor och fluorprekursorer vid förhöjda temperaturer eller koncentrerad perklorsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material PFA
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (engelska) 0,0312 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.08 cm
Förpackningsmängd 25
Färg Genomskinlig
Hårdhet 60 (Shore D)
Flexibilitet 10 x OD böjradie
Maximalt tryck 478 psig at 73°F (23°C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Halvstyva slangar