Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP slangar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10516541
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
9/16 tum.
Förpackningsstorlek:
15.24m
15m
Produktkod. 10516541
Brand: Thermo Scientific™ 80500187
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför krävande labbapplikationer med denna 890-slang, som motstår de flesta kända kemikalier vid rumstemperatur och ger hög temperaturbeständighet.
Genomför krävande labbansökningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som motstår de flesta kända kemikalier vid rumstemperatur och ger hög temperaturbeständighet. Genomskinliga och halvstyva slangar används också för krävande laboratorietillämpningar som kromatografi, spårmetallanalys, föroreningsprovtagning, högreaktiva katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutiskt arbete, upplösningar och heta syraetsningar. Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar.
Features:
  • Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
  • Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material FEP
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.08 cm
Förpackningsmängd Two rolls of tubing 25 ft. in length
Färg Genomskinlig
Hårdhet 58 (Shore D)
Flexibilitet 8 x OD-böjradie
Maximalt tryck 250 psig at 73°F (23°C), 125psig at 185°F (85°C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 400 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Halvstyva slangar
Visa mer Visa mindre
Sterilisera inte med strålning.