Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP slangar
Beskrivning
Genomför krävande labbansökningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som motstår de flesta kända kemikalier vid rumstemperatur och ger hög temperaturbeständighet. Genomskinliga och halvstyva slangar används också för krävande laboratorietillämpningar som kromatografi, spårmetallanalys, föroreningsprovtagning, högreaktiva katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutiskt arbete, upplösningar och heta syraetsningar. Material av livsmedelskvalitet uppfyller 21 CFR 177.1520 för livsmedelsförpackningar.
Features:
- Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
- Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 7/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/2 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/32 tum. |
| Visa mer |
Sterilisera inte med strålning.