Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bänkskiva Beta strålskydd
Produktkod. 10352611
Change view
Höjd (metrisk) interiör:
46 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) interiör Förpackningsstorlek
10352611 46 cm Varje
10119840 61 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Produktkod. 10352611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 67001812
Beräknad leverans: 07-12-2026
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Skydda labbarbetare med dessa bänkstrålningssköldar, speciellt designade för användning under procedurer som kräver hantering av beta-emitterande isotoper.
Skydda labbarbetare med Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Benchtop Beta Radiation Shield, speciellt designad för användning på laboratoriebänken under procedurer som kräver hantering avβ -avger isotoper. Tillverkad av 3/8 tum. (9 mm) tjock akryl, sköldar är transparenta och fristående med en vinklad topp som gör att innehållet i rören bakom skölden kan ses uppifrån. Finns i två storlekar. Uppfyller OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener.
  • Designad för användning på laboratoriebänken under procedurer som kräver hantering avβ -avger isotoper.
  • Tillverkad av 3/8″ (9 mm) tjock akryl— stannarβ -avger radioaktiva isotoper
  • Transparent med en vinklad topp som gör att innehållet i rören bakom skölden kan ses uppifrån
  • 12″ (305mm) stor plan arbetsyta som minimerar risken för“ heta ställen” på bänkskivan
Inkluderar: Strålningsetiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vinklad topp, Beta Radiation Shield
Material Akryl
Depth (engelska) Interiör 12 tum
Djup (metrisk) interiör 30 cm
Höjd (engelska) Interiör 18 tum
Höjd (metrisk) interiör 46 cm
Tjocklek (engelska) 0,37 tum.
Tjocklek (metrisk) 9 mm
Bredd (engelska) Interiör 30,08 cm
Bredd (metrisk) Interiör 30 cm
Mått 457 x 305 x 305 mm
Certifikat och efterlevnad Båda sköldarna uppfyller OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener.
Produkttyp Benchtop Shield