Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bänkskiva Beta avfallsbehållare med polyetenflaska
Produktkod. 10201361
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10201361 2 l Varje
1 options
Produktkod. 10201361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 67102000
Beräknad leverans: 18-11-2026
Skydda personal från avfall som innehåller beta-emitterande isotoper.
Skydda personal från avfallsmaterial som innehåller beta-emitterande isotoper med Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bänkskiva Beta avfallsbehållare med polyetenflaska, konstruerad av 0,375 tum tjock (0,95 cm) akryl.
Funktioner
  • Försedd med en 2L HDPE Nalgene avfallsflaska med bred mun för att hålla flytande avfall.
  • Genomskinlig sköld omsluter avfallsflaskan utan att hindra åtkomst till eller manipulering av flaskförslutningen.
  • Maskinbearbetad läpp på locket förhindrar halkning och ger extra stötskydd.
  • Skyddslocket passar säkert över avfallsflaskan —bearbetad läpp på locket förhindrar halka och ger extra stötskydd
  • Sköldhölje 2L (64 oz.) ingår Nalgene avfallsflaskor samtidigt som det ger säker åtkomst till eller enkel hantering av flaskförslutningen
  • Strålning/Transparent
  • Diameter: 5,5″
Beställningsinformation:
Ytterligare ersättningsflaskor kan köpas, Cat. nr 2120-0005. Andra Nalgene flaskor kan också användas som ersättningsflaskor inklusive 2125-2000 och 2115-2000.
Innehåller:
64 oz. (2L) flaska
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Beskrivning Waste Shield Beta Acrylic/HDPE 2000mL
Diameter (metrisk) Yttre 140 mm
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Höjd (metrisk) 286 mm
Kvantitet 1 st
Produkttyp Avfallsbehållare