Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520879
Djup (metrisk) interiör:
28,6 cm
40 cm
Bredd (metrisk) Interiör:
28,6 cm
40 cm
Höjd (metrisk) interiör:
40,6 cm
74 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Produktkod. 10303371
Brand: Thermo Scientific™ 67450010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Omslut en stor behållare som innehåller fast eller flytande radioaktivt avfall med dessa betaavfallssköldar i akryl, som är hopfällbara för bekväm förvaring.
Omslut helt en stor behållare med fast eller flytande radioaktivt avfall med dessa Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields. Sköldar är hopfällbara för bekväm förvaring och tillverkade av 3/8 tum. (9 mm) tjock akryl för att stoppaβ -avger radioaktiva isotoper. Stor, gångjärnsförsedd lucka på locket ger enkel åtkomst till avfallskärlet. En läckagesäker bricka innehåller spill, medan gångjärnshörn gör det möjligt att ta bort behållaren.
  • Transparent för enkel visning av innehåll
  • Strålning/Transparent
  • Kan innesluta en stor behållare med fast eller flytande beta-radioaktivt avfall
  • Stor gångjärnsdörr på locket för enkel åtkomst till avfallsbehållare
  • Hörn med gångjärn för att ta bort behållare
  • Stor storlek rymmer en 20L Nalgene carboy och standard papperskorgar i occie storlek
  • Liten storlek rymmer en 10L Nalgene carboy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akryl
Djup (engelska) Exteriör 13 tum
Depth (engelska) Interiör 11,25 tum
Djup (metrisk) Exteriör 33 cm
Djup (metrisk) interiör 28,6 cm
Höjd (engelska) Exteriör 17 tum
Höjd (engelska) Interiör 16 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 43.2 cm
Höjd (metrisk) interiör 40,6 cm
Tjocklek (engelska) 0,37 tum.
Tjocklek (metrisk) 9 mm
Bredd (engelska) Exteriör 13 tum
Bredd (engelska) Interiör 11,25 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 33 cm
Bredd (metrisk) Interiör 28,6 cm
Håller 10 L carboy
Objektbeskrivning Waste Shield Beta Small Acrylic 330 x 330 x 432 mm