Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Burets med PMP Spets, TFE Avstängningskran och plugg
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brytsäkra akrylburetter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chips, trasiga spetsar,
- Buret is durable and unaffected by diluted acids and bases (except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide) used as titrants
- pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
- Transparent/Graduated
- Class B, Meet ASTM E287
- Replacement stopcock available for 25mL buret only (3650-0025), order item 713650-1025
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 719 mm |
| Material | Akryl |
| Examen | 0.1 mL |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 4 |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |