Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Burets med PMP Spets, TFE Avstängningskran och plugg
Produktkod. 15282249
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15282249 25 ml Paket med 4
11335584 50 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.
Produktkod. 15282249 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36500025
Beräknad leverans: 14-01-2027
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.
Utför applikationer noggrant med dessa akrylbureter med PMP spets, TFE kran och plugg, som möts ASTM E287 standarder.
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brytsäkra akrylburetter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chips, trasiga spetsar,
  • Buret är hållbart och påverkas inte av utspädda syror och baser (förutom fluorvätesyra och ammoniumhydroxid) som används som titranter
  • pH-intervallet 1–14 är idealiskt; kompatibelt med upp till 5 % vikt/vikt-syror och upp till 30 % baser som rymmer ett brett spektrum av tiranter
  • Transparent/Graderad
  • Klass B, möt ASTM E287
  • Ersättningsstoppkran finns tillgänglig för endast 25 ml boret (3650-0025), beställningsartikel 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 528 mm
Material Akryl
Examen 0.1 mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,06 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ASTME287