Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl
Beskrivning
Förvara alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden, såsom vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar och elektroniska enheter. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl är klara och har packningar för att ge en tät försegling.
Funktioner
- Neoprenpackning på dörren säkerställer tät försegling
- Dörren är säkrad med två (tre i största storleken) spärrar i rostfritt stål och gångjärn i full höjd
- Avtagbar bricka med läppar håller fast torkmedel på plats
- Hyllorna är avtagbara, justerbara och ventilerade för att maximera luftflödet
Beställningsinformation:
Alla skåp mäter 12L x 12 tum (30,5 x 30,5 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | Exsickatorskåp Akryl 178 x 305 x 305mm |
| Skåp stil | Frontmatad |
| Antal hyllor | 2 |
| Hyllpositioner | 3 |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Höjd (metrisk) | 17,8 cm |