Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl
Produktkod. 10529901
Change view
Höjd (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hyllor:
2
3
4
Hyllpositioner:
3
5
7
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Antal hyllor Hyllpositioner Förpackningsstorlek
10529901 45,7 cm 4 7 Varje
10300821 17,8 cm 2 3 Varje
10450723 30,5 cm 3 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529901 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53170180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15241.53 SEK
    10354.50 SEK / Paket med 1
    Save 4887.03 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vattenfria, hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar i en tät försegling med klar Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl.
Förvara alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden, såsom vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar och elektroniska enheter. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksickatorskåp i akryl är klara och har packningar för att ge en tät försegling.
Funktioner
  • Neoprenpackning på dörren säkerställer tät försegling
  • Dörren är säkrad med två (tre i största storleken) spärrar i rostfritt stål och gångjärn i full höjd
  • Avtagbar bricka med läppar håller fast torkmedel på plats
  • Hyllorna är avtagbara, justerbara och ventilerade för att maximera luftflödet
Beställningsinformation:
Alla skåp mäter 12L x 12 tum (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Exsickatorskåp Akryl 457 x 305 x 305mm
Skåp stil Frontmatad
Antal hyllor 4
Hyllpositioner 7
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45,7 cm